Stampa…
α-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
PC5172M-5G PC5172M-25G
APOSPC5172M-5GEA 72.7 EUR
APOSPC5172M-5G APOSPC5172M-25G
α-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol 97%
alpha-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O
Peso molecolare: 190,17 g/mol
Punto di ebollizione: 114…115 °C/2mmHg
Punto di fusione: 40…42 °C
Flash Pt: 89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004513
CAS Number: 79756-81-3