Stampa…
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
PC5172-250G PC5172-500G
APOSPC5172-250GEA 72.5 EUR
APOSPC5172-250G APOSPC5172-500G
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₇F₃O₂
Peso molecolare: 204.15 g/mol
Punto di ebollizione: 86…87 °C/10mmHg
Punto di fusione: 13…14 °C
Densità: 1.268 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042324
CAS Number: 2967-66-0