Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
Formula:
C₉H₇F₃O₂ Peso molecolare: 204.15 g/mol Punto di ebollizione: 93…95 °C/20mmHg Densità: 1.295 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 40 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043543 CAS Number: 2557-13-3 UN: 3272 ADR: 3 III |