Stampa…
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate
PC5171Y-25G PC5171Y-5G PC5171Y-1G
APOSPC5171Y-25GEA 130 EUR
APOSPC5171Y-25G APOSPC5171Y-5G APOSPC5171Y-1G
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₇F₃O₂
Peso molecolare: 204,15 g/mol
Punto di ebollizione: 98…100 °C
Densità: 1,306 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236050
CAS Number: 344-96-7