Stampa…
Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5171L-1G PC5171L-5G
APOSPC5171L-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5171L-1G APOSPC5171L-5G
Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₇F₃O₃
Peso molecolare: 220,15 g/mol
Punto di ebollizione: 91…93 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052336
CAS Number: 148437-99-4