Stampa…
N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5171G-1G PC5171G-25G PC5171G-5G
APOSPC5171G-1GEA 29 EUR
APOSPC5171G-1G APOSPC5171G-25G APOSPC5171G-5G
N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₈H₈F₃NO
Punto di ebollizione: 96…98 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052332
CAS Number: 41419-59-4