Stampa…
Methyl trifluoromethanesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5170-10G PC5170-50G PC5170-100G
APOSPC5170-10GEA 29.2 EUR
APOSPC5170-10G APOSPC5170-50G APOSPC5170-100G
Methyl trifluoromethanesulphonate 98%
Methyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₂H₃F₃O₃S
Peso molecolare: 164,11 g/mol
Punto di ebollizione: 94…102 °C
Punto di fusione: –64 °C
Densità: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000409
CAS Number: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II