Stampa…
Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5167-5G PC5167-10G PC5167-1G
APOSPC5167-5GEA 166 EUR
APOSPC5167-5G APOSPC5167-10G APOSPC5167-1G
Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate 95%
Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Formula: C₅H₅F₃O₂
Peso molecolare: 154,10 g/mol
Punto di ebollizione: 94…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077567
CAS Number: 85694-31-1
UN: 3272
ADR: 3,III