2-Methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC5166H-1G
PC5166H-5G
APOSPC5166H-1GEA
75.9
EUR
APOSPC5166H-1G
APOSPC5166H-5G
2-Methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid 95%
2-Methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formula:
C₅H₇F₃O₂ Punto di ebollizione: 172…175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00190640 CAS Number: 99783-23-0 UN: 3265 ADR: 8,III |