Stampa…
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC5166-5G PC5166-1G PC5166-25G
APOSPC5166-5GEA 82.8 EUR
APOSPC5166-5G APOSPC5166-1G APOSPC5166-25G
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₄F₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094266
CAS Number: 344-29-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III