Stampa…
Methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5165-25G PC5165-100G PC5165-5G
APOSPC5165-25GEA 147 EUR
APOSPC5165-25G APOSPC5165-100G APOSPC5165-5G
Methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 95%
Methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Formula: C₅H₅F₃O₃
Peso molecolare: 170,09 g/mol
Punto di ebollizione: 116…118 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041004
CAS Number: 83643-84-9
UN: 3272
ADR: 3,III