Stampa…
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
PC5164-1G PC5164-5G
APOSPC5164-1GEA 71.2 EUR
APOSPC5164-1G APOSPC5164-5G
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine 97%
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Formula: C₇H₆ClF₃N₂
Peso molecolare: 210.584 g/mol
Punto di fusione: 61…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00119550
CAS Number: 157590-59-5