Stampa…
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5163-1G PC5163-250MG PC5163-5G
APOSPC5163-1GEA 16.1 EUR
APOSPC5163-1G APOSPC5163-250MG APOSPC5163-5G
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Peso molecolare: 240,5700 g/mol
Punto di fusione: 123…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094264
CAS Number: 167415-22-7