Stampa…
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC5161-1G PC5161-5G PC5161-25G
APOSPC5161-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5161-1G APOSPC5161-5G APOSPC5161-25G
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094262
CAS Number: 62924-50-9