Stampa…
3-Amino-5-fluoropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5151-1G PC5151-5G PC5151-25G
APOSPC5151-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5151-1G APOSPC5151-5G APOSPC5151-25G
3-Amino-5-fluoropyridine 97%
3-Amino-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₅FN₂
Punto di fusione: 85…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234073
CAS Number: 210169-05-4