Stampa…
Pentafluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5148-25G PC5148-5G PC5148-1G
APOSPC5148-25GEA 219 EUR
APOSPC5148-25G APOSPC5148-5G APOSPC5148-1G
Pentafluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Pentafluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Formula: C₈H₂F₈O
Punto di ebollizione: 144…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155915
CAS Number: 6669-03-0
UN: 1993
ADR: 3,III