Stampa…
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate
PC51399-1G PC51399-250MG
APOSPC51399-1GEA 93.1 EUR
APOSPC51399-1G APOSPC51399-250MG
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate
Formula: C₇H₉F₃O₂
Peso molecolare: 182,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22199506
CAS Number: 139229-57-5