Stampa…
tert-Butyl (3S,4R)-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3S,4R)-1-Boc-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine, (3S,4R)-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
PC51395-100MG PC51395-250MG
APOSPC51395-100MGEA 453 EUR
APOSPC51395-100MG APOSPC51395-250MG
tert-Butyl (3S,4R)-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 96%
tert-Butyl (3S,4R)-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₆FNO₃
Peso molecolare: 205,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD23106144
CAS Number: 1174020-48-4