Stampa…
2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenylacetone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenyl)propan-2-one
PC51375-1G PC51375-250MG
APOSPC51375-1GEA 147 EUR
APOSPC51375-1G APOSPC51375-250MG
2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenylacetone
2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenylacetone
Formula: C₉H₈FNO₄
Peso molecolare: 213,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11869874
CAS Number: 649736-31-2