Stampa…
Methyl perfluorododecanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5136-25G PC5136-5G
APOSPC5136-25GEA 143 EUR
APOSPC5136-25G APOSPC5136-5G
Methyl perfluorododecanoate 95%
Methyl perfluorododecanoate
Formula: C₁₃H₃F₂₃O₂
Punto di fusione: 54…56 °C
Densità: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236616
CAS Number: 56554-52-0