Stampa…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furo-3-ylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5132-1G PC5132-250MG
APOSPC5132-1GEA 118 EUR
APOSPC5132-1G APOSPC5132-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furo-3-ylacetonitrile 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furo-3-ylacetonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 217,15 g/mol
Punto di fusione: 75…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00277690
CAS Number: 175276-72-9