Stampa…
Methyl pentafluoropropionate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoate
PC5130-25G PC5130-100G
APOSPC5130-25GEA 118 EUR
APOSPC5130-25G APOSPC5130-100G
Methyl pentafluoropropionate 99%
Methyl pentafluoropropionate
Formula: C₄H₃F₅O₂
Peso molecolare: 178,06 g/mol
Punto di ebollizione: 59…60 °C
Densità: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000430
CAS Number: 378-75-6
EINECS: 206-828-0
UN: 3272
ADR: 3,II