Stampa…
Methyl pentafluoromethacrylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5128-5G PC5128-1G PC5128-250MG
APOSPC5128-5GEA 835 EUR
APOSPC5128-5G APOSPC5128-1G APOSPC5128-250MG
Methyl pentafluoromethacrylate 96%
Methyl pentafluoromethacrylate
Formula: C₅H₃F₅O₂
Punto di ebollizione: 94…95 °C
Densità: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153210
CAS Number: 685-09-6