Stampa…
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2-fluorobenzyl alcohol
PC5127-1G PC5127-5G PC5127-25G
APOSPC5127-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5127-1G APOSPC5127-5G APOSPC5127-25G
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol 99%
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol
Formula: C₇H₈FNO
Peso molecolare: 141,15 g/mol
Punto di fusione: 97…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094257
CAS Number: 84832-00-8