Stampa…
Methyl pentafluorobenzoate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl Pentafluorobenzoate
PC5123-25G PC5123-10G
APOSPC5123-25GEA 37.9 EUR
APOSPC5123-25G APOSPC5123-10G
Methyl pentafluorobenzoate 99%
Methyl pentafluorobenzoate
Formula: C₈H₃F₅O₂
Peso molecolare: 226,1002 g/mol
Punto di ebollizione: 87…88 °C/20mmHg
Densità: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012172
CAS Number: 36629-42-2