Stampa…
(Trifluoromethyl)cyclohexane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51228-1G PC51228-5G
APOSPC51228-1GEA 83.2 EUR
APOSPC51228-1G APOSPC51228-5G
(Trifluoromethyl)cyclohexane
(Trifluoromethyl)cyclohexane
Formula: C₇H₁₁F₃
Punto di ebollizione: 104…107 °C
Densità: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412289
CAS Number: 401-75-2
UN: 1993
ADR: 3,III