Stampa…
Methyl-2,4-difluoro-5-nitrobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2,4-difluoro-5-nitrobenzoate
PC51224-100G PC51224-25G
APOSPC51224-100GEA 300 EUR
APOSPC51224-100G APOSPC51224-25G
Methyl-2,4-difluoro-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-2,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Formula: C₈H₅F₂NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779369
CAS Number: 125568-71-0