Stampa…
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51221-1G PC51221-250MG PC51221-5G
APOSPC51221-1GEA 77 EUR
APOSPC51221-1G APOSPC51221-250MG APOSPC51221-5G
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene 95%
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene
Formula: C₆H₃BrFI
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09056796
CAS Number: 851368-08-6