Stampa…
4-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51201-100MG PC51201-1G PC51201-500MG PC51201-250MG
APOSPC51201-100MGEA 32.1 EUR
APOSPC51201-100MG APOSPC51201-1G APOSPC51201-500MG APOSPC51201-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 97%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18257229
CAS Number: 1211580-54-9