Stampa…
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5120-100G PC5120-25G PC5120-5G PC5120-250G
APOSPC5120-100GEA 632 EUR
APOSPC5120-100G APOSPC5120-25G APOSPC5120-5G APOSPC5120-250G
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene 99%
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene
Formula: C₇H₃F₅
Peso molecolare: 182,09 g/mol
Punto di ebollizione: 116…118 °C
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 1,439 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000298
CAS Number: 771-56-2
EINECS: 212-233-7
UN: 1993
ADR: 3,III