Stampa…
2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51197-1G PC51197-5G PC51197-25G
APOSPC51197-1GEA 114 EUR
APOSPC51197-1G APOSPC51197-5G APOSPC51197-25G
2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃ClF₄
Peso molecolare: 198,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100537
CAS Number: 1099597-97-3