Stampa…
3'-(Pentafluorothio)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51188-1G PC51188-5G
APOSPC51188-1GEA 430 EUR
APOSPC51188-1G APOSPC51188-5G
3'-(Pentafluorothio)acetophenone 97%
3'-(Pentafluorothio)acetophenone
Formula: C₈H₇F₅OS
Peso molecolare: 246,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652407
CAS Number: 159896-31-8