Stampa…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51187-1G PC51187-5G PC51187-10G PC51187-25G
APOSPC51187-1GEA 81.2 EUR
APOSPC51187-1G APOSPC51187-5G APOSPC51187-10G APOSPC51187-25G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formula: C₇H₂BrF₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18379808
CAS Number: 1263377-74-7