Stampa…
1,3-Difluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,6-Difluoro-3-nitrobenzotrifluoride
PC51179-1G PC51179-5G
APOSPC51179-1GEA 35 EUR
APOSPC51179-1G APOSPC51179-5G
1,3-Difluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene 98%
1,3-Difluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₇H₂F₅NO₂
Peso molecolare: 227,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12924861
CAS Number: 123973-36-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III