Stampa…
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Bromo-2-fluorophenyl)boronic acid, 3-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
PC51169-1G PC51169-25G PC51169-5G
APOSPC51169-1GEA 14.7 EUR
APOSPC51169-1G APOSPC51169-25G APOSPC51169-5G
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BBrFO₂
Peso molecolare: 218,816 g/mol
Punto di fusione: 225…227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664228
CAS Number: 352535-97-8