Stampa…
4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-((2,2,2-Trifluoroethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC5116-1G PC5116-5G
APOSPC5116-1GEA 190 EUR
APOSPC5116-1G APOSPC5116-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₉BF₃NO₃
Peso molecolare: 246,9800 g/mol
Punto di fusione: 210…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08235087
CAS Number: 874459-90-2