Stampa…
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5115-100G PC5115-25G PC5115-500G
APOSPC5115-100GEA 162 EUR
APOSPC5115-100G APOSPC5115-25G APOSPC5115-500G
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 205,14 g/mol
Punto di ebollizione: 86 °C/10mmHg
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042322
CAS Number: 6656-49-1
EINECS: 229-688-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III