Methyl-5-fluoro-2-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 5-fluoro-2-methylbenzoate
PC5114D-100G
PC5114D-25G
PC5114D-5G
APOSPC5114D-100GEA
190
EUR
APOSPC5114D-100G
APOSPC5114D-25G
APOSPC5114D-5G
Methyl-5-fluoro-2-methylbenzoate
Methyl-5-fluoro-2-methylbenzoate
Formula:
C₉H₉FO₂ Peso molecolare: 168,1700 g/mol Punto di ebollizione: 90…92 °C/15mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00221457 CAS Number: 175278-29-2 |