Stampa…
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5112-1G PC5112-5G
APOSPC5112-1GEA 27.7 EUR
APOSPC5112-1G APOSPC5112-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇FO₃
Peso molecolare: 170,1400 g/mol
Punto di fusione: 130…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08235092
CAS Number: 176548-72-4