Stampa…
2-Fluoro-5-formyl-3-picoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluoro-5-methylnicotinaldehyde, 2-Fluoro-5-formyl-3-methylpyridine
PC51112-1G PC51112-5G
APOSPC51112-1GEA 93.1 EUR
APOSPC51112-1G APOSPC51112-5G
2-Fluoro-5-formyl-3-picoline
2-Fluoro-5-formyl-3-picoline
Formula: C₇H₆FNO
Peso molecolare: 139,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659485
CAS Number: 884495-04-9