Stampa…
2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoro-4-pyrimidinone
PC51106-1G PC51106-5G
APOSPC51106-1GEA 78.6 EUR
APOSPC51106-1G APOSPC51106-5G
2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one 95+%
2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one
Formula: C₄H₂ClFN₂O
Peso molecolare: 148,5229 g/mol
Punto di fusione: 176…177 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01346689
CAS Number: 155-12-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III