Stampa…
Methyl heptafluorobutyrate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate, Methyl perfluorobutyrate
PC5110-50G PC5110-5G
APOSPC5110-50GEA 154 EUR
APOSPC5110-50G APOSPC5110-5G
Methyl heptafluorobutyrate 98%
Methyl heptafluorobutyrate
Formula: C₅H₃F₇O₂
Peso molecolare: 228,07 g/mol
Punto di ebollizione: 80…81 °C
Punto di fusione: –86 °C
Densità: 1,472 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000433
CAS Number: 356-24-1
EINECS: 206-600-0