Stampa…
2,4-Difluoro-5-iodobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51099-1G PC51099-5G PC51099-10G
APOSPC51099-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51099-1G APOSPC51099-5G APOSPC51099-10G
2,4-Difluoro-5-iodobenzoic acid
2,4-Difluoro-5-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₂IO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226506
CAS Number: 161531-51-7