Stampa…
4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51093-25G PC51093-5G PC51093-1G
APOSPC51093-25GEA 447 EUR
APOSPC51093-25G APOSPC51093-5G APOSPC51093-1G
4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Formula: C₁₀H₇F₃O
Punto di ebollizione: 67…72 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 38…42 °C
Flash Pt: >108,3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772121
CAS Number: 68755-42-0