Stampa…
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5109-1G PC5109-5G
APOSPC5109-1GEA 48 EUR
APOSPC5109-1G APOSPC5109-5G
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₉H₁₀BFO₄
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235094
CAS Number: 874219-60-0