Stampa…
2-Chloro-3-fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine
PC51086-1G PC51086-250MG PC51086-100G PC51086-250G
APOSPC51086-1GEA 0 EUR
APOSPC51086-1G APOSPC51086-250MG APOSPC51086-100G APOSPC51086-250G
2-Chloro-3-fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃ClF₃N
Peso molecolare: 181,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18384831
CAS Number: 1262413-59-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III