Stampa…
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carbaldehyde
PC51085-1G PC51085-250MG PC51085-5G
APOSPC51085-1GEA 24.8 EUR
APOSPC51085-1G APOSPC51085-250MG APOSPC51085-5G
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde 96%
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde
Formula: C₆H₃ClFNO
Peso molecolare: 159,5455 g/mol
Punto di ebollizione: 82 °C/9mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04972388
CAS Number: 329794-28-7