Stampa…
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51084-1G PC51084-5G
APOSPC51084-1GEA 72.5 EUR
APOSPC51084-1G APOSPC51084-5G
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol
Formula: C₆H₅ClFNO
Punto di fusione: 94…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11045047
CAS Number: 946127-54-4