Stampa…
2,5-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51081-1G PC51081-250MG PC51081-5G
APOSPC51081-1GEA 241 EUR
APOSPC51081-1G APOSPC51081-250MG APOSPC51081-5G
2,5-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃Cl₂F₂N
Peso molecolare: 198,00 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18384828
CAS Number: 71701-93-4