(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC51079-1G
PC51079-5G
APOSPC51079-1GEA
325
EUR
APOSPC51079-1G
APOSPC51079-5G
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
Formula:
C₇H₆FNO₃ Punto di fusione: 52…53 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11110169 CAS Number: 1643-60-3 |